654256-M
TNF-α Inhibitor
The TNF-α Inhibitor, also referenced under CAS 1049741-03-8, controls the biological activity of TNF-α.
Sinónimos:
TNF-α Inhibitor, Tumor Necrosis Factor-α Inhibitor, TNF-α Inhibitor, 6,7-Dimethyl-3-((methyl-(2-(methyl-(1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-1H-indol-3-ylmethyl)-amino)-ethyl)-amino)-methyl)-chromen-4-one, diHCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)[n]2c3c(c(c2)CN(CCN(Cc4[c](c5c([o]c4)cc(c(c5)C)C)=O)C)C)cccc3.Cl.Cl
InChI
1S/C32H32F3N3O2.2ClH/c1-21-14-28-30(15-22(21)2)40-20-24(31(28)39)18-37(4)13-12-36(3)17-23-19-38(29-11-6-5-10-27(23)29)26-9-7-8-25(16-26)32(33,34)35;;/h5-11,14-16,19-20H,12-13,17-18H2,1-4H3;2*1H
Clave InChI
GOZMBJCYMQQACI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TNF-α
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable