Documentos clave
6.17990
Sigma-Aldrich
Brij 35
Sinónimos:
Brij® 35
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H4O)nC12H26O
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
cadena SMILES
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
Clave InChI
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>300.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 149 °C