612161
Anti-Tissue Factor Mouse mAb (TF9-10H10)
lyophilized, clone TF9-10H10, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TF9-10H10, monoclonal
Formulario
lyophilized
no contiene
preservative
reactividad de especies
primate, human
no debe reaccionar con
rabbit
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (see application references)
Flow Cytometry (see application references)
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1:1000, see application references)
Immunofluorescence (see application references)
Paraffin Sections (see application references)
Neutralization Studies (not recommended)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable