Documentos clave
6110-OP
Millipore
MES Monohydrate
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinónimos:
OmniPur® MES, Monohydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(C4H8ON)CH2CH2SO3H · H2O
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Clave InChI
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
pKa at 25°C: 5.50-6.50
Purity: ≥99.0%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3