Documentos clave
5.89580
Sigma-Aldrich
Acetato de etilo
99.8%, anhydrous
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein/REAXYS Number:
506104
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C