574714
BAY 61-3606
≥97% (HPLC), solid, Syk inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, 2-(7-(3,4-Dimethoxyphenyl)-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5-ylamino)-nicotinamide, HCl, BAY 61-3606
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, The Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, also referenced under CAS 732938-37-8, controls the biological activity of Syk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
10 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
water: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]21c(ncc2)cc(nc1Nc4ncccc4C(=O)N)c3cc(c(cc3)OC)OC
InChI
1S/C20H18N6O3/c1-28-15-6-5-12(10-16(15)29-2)14-11-17-22-8-9-26(17)20(24-14)25-19-13(18(21)27)4-3-7-23-19/h3-11H,1-2H3,(H2,21,27)(H,23,24,25)
Clave InChI
JWQOJVOKBAAAAR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Syk
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable