5.04776
Cytochalasin D, Zygosporium mansonii
InSolution, ≥98%, 10 mM in DMSO, A cell-permeable fungal toxin
Sinónimos:
InSolution Cytochalasin D, Zygosporium mansonii, Lygosporin A, Zygosporin A, NSC 209835
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
N1[C@H]([C@H]3[C@]4([C@H]([C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)\C=C\C[C@@H](C(=O)[C@@](\C=C\[C@H]4OC(=O)C)(O)C)C)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
Clave InChI
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
microfilaments
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Blankson, H., et al. 1995. Exp. Cell Res.218, 522.
Melamed, I., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.209, 1102.
Verschueren, H., et al. 1995. Eur. J. Cell Biol.66, 335.
Aszalos, A., et al. 1994. Cell Immunol. 157, 81.
Wang, W.H., et al. 1994. Am. J. Physiol. 267, F592.
Betina, V., and Micekova, D. 1972. Chem. Abstr.77, 160508q.
Katagiri, K., and Matsuura, S. 1971. J. Antibiot. 24, 722.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)