567028
SIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, nitric oxide (NO) donor, Calbiochem®
Sinónimos:
SIN-1, Hydrochloride, 3-Morpholinosydnonimine, HCl
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SIN-1, Hydrochloride, Nitric oxide (NO) donor.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - WU7687800
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].[n]2(n[o+]c(c2)N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5H,1-4,7H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ZRFWHHCXSSACAW-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nitric oxide (NO) donor
Advertencia
Reconstitución
From Catalog:
Desc. Field- added "Unstable in aqueous solution."
Otras notas
Gergel, D., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20922.
de Groot, H., et al. 1993. FEBS Lett.315, 139.
Lipton, S.A., et al. 1993. Nature364, 626.
Drummer, C., et al. 1991. Thromb. Res.63, 553.
Omar, B.A., et al. 1990. Free Radical Biol. Med.9, 465
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable