559286
RSK Inhibitor II
The RSK Inhibitor II, also referenced under CAS 501437-28-1, controls the biological activity of RSK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinónimos:
RSK Inhibitor II, 2-(3,5-Difluoro-4-hydroxy-anilino)-8-isopentyl-5,7-dimethyl-7H-pteridin-6-one, racemic, p90 Ribosomal S6 Kinase Inhibitor II, BI-D1870, BID-1870, BID1870
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(c(cc(c1)Nc2nc3c(cn2)N(C(=O)C(N3CCC(C)C)C)C)F)O
InChI
1S/C19H23F2N5O2/c1-10(2)5-6-26-11(3)18(28)25(4)15-9-22-19(24-17(15)26)23-12-7-13(20)16(27)14(21)8-12/h7-11,27H,5-6H2,1-4H3,(H,22,23,24)
Clave InChI
DTEKTGDVSARYDS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Sapkota, G.P., et al. 2007. Biochem. J.401, 29.
Zaru, R., et al. 2007. Nat. Immunol.8, 1227.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable