557525
Ro-32-0432
A selective cell-permeable protein kinase C inhibitor.
Sinónimos:
Ro-32-0432, 2-{8-[(Dimethylamino)methyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-3-yl}-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)maleimide, HCl, Bisindolylmaleimide XI, HCl, 3-(8-((dimethylamino)methyl)-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2- a]indol-10-y1)-4-(1-methyl-1 H-indol-3
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
red
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.[n]21c3c(cc2CC(CC1)CN(C)C)ccc(c3)C4=C(C(=O)NC4=O)c5c6c([n](c5)C)cccc6
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-10-11-32-20(12-17)13-18-8-9-19(14-24(18)32)25-26(28(34)29-27(25)33)22-16-31(3)23-7-5-4-6-21(22)23;/h4-9,13-14,16-17H,10-12,15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
Clave InChI
WMVQGKBSNAIMHI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKCα
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3