Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 164,00 |
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 551,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H28N4O2 · HCl
Peso molecular:
489.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC1CCn2c(C1)cc3ccc(cc23)C4=C(C(=O)NC4=O)c5cn(C)c6ccccc56
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-10-11-32-20(12-17)13-18-8-9-19(14-24(18)32)25-26(28(34)29-27(25)33)22-16-31(3)23-7-5-4-6-21(22)23;/h4-9,13-14,16-17H,10-12,15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
InChI key
WMVQGKBSNAIMHI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of protein kinase C.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥90% | assay ≥98% (TLC) | assay 96% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: soluble |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?