553030
FPS-ZM1
≥98% (HPLC), semisolid,viscous liquid, RAGE antagonist, Calbiochem®
Sinónimos:
RAGE Antagonist, FPS-ZM1, Receptor for AGE Antagonist, FPS-ZM1, N-Benzyl-4-chloro-N-cyclohexylbenzamide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
RAGE Antagonist, FPS-ZM1, RAGE Antagonist, FPS-ZM1, is a blood-brain-barrier permeant blocker of RAGE V domain-mediated ligand binding (Ki = 25, 148, & 230 nM, respectively, against Aβ40, HMGB1 & S100B, binding to sRAGE).
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
semisolid
viscous liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N(CC2=CC=CC=C2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H22ClNO/c21-18-13-11-17(12-14-18)20(23)22(19-9-5-2-6-10-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1,3-4,7-8,11-14,19H,2,5-6,9-10,15H2
Clave InChI
XDFKWGIBQMHSOH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RAGE
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable