553008
Raf1 Kinase Inhibitor I
The Raf1 Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 220904-83-6, controls the biological activity of Raf1 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Raf1 Kinase Inhibitor I, 5-Iodo-3-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methylene]-2-indolinone, GW 5074
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
9 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
dark orange
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Ic1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3cc(c(c(c3)Br)O)Br
InChI
1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)/b10-3-
Clave InChI
LMXYVLFTZRPNRV-KMKOMSMNSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CRAFI kinase
Envase
Advertencia
Reconstitución
From Catalog:
Desc. Field- added "Predicted broad spectrum antitumor agents."
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3