Saltar a
C223
Cirazoline hydrochloride
solid
Sinónimos:
2-[(2-Cyclopropylphenoxy)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 169,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
252.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-995-3
MDL number:
Form:
solid
US$ 169,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: >35 mg/mL
SMILES string
Cl[H].C1CN=C(COc2ccccc2C3CC3)N1
InChI
1S/C13H16N2O.ClH/c1-2-4-12(11(3-1)10-5-6-10)16-9-13-14-7-8-15-13;/h1-4,10H,5-9H2,(H,14,15);1H
InChI key
XFRXWLWUUDJHPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Cirazoline hydrochloride has been used to activate the α1-noradrenergic receptors and to study the inhibitory effect of neurokinin1 (NK1) antagonists on respiratory activity using the brainstem transverse slice.[1]
Biochem/physiol Actions
Cirazoline is a selective α1-adrenoceptor agonist and also a non-selective ligand for the imidazoline binding site. Cirazoline dereases spatial working memory performance in aged monkeys.[2]
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors and Imidazoline Binding Sites pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T4264T6950SML1821
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >35 mg/mL
solubility
H2O: freely soluble, alcohol: freely soluble, chloroform: very slightly soluble, diethyl ether: insoluble
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
white
color
-
color
white
color
white to beige
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C223-10MG04061832089690