5.32281
IRE1 Inhibitor IV, KIRA6
Sinónimos:
IRE1 Inhibitor IV, KIRA6, 1-(4-(8-Amino-3-tert-butylimidazo[1,5-a]pyrazin-1-yl)naphthalen-1-yl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)urea, Kinase-Inhibiting RNase Attenuator 6, IRE1α Kinase Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white to brown
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)Nc2c3c(c(cc2)c4nc([n]5c4c(ncc5)N)C(C)(C)C)cccc3
InChI
1S/C28H25F3N6O/c1-27(2,3)25-36-22(23-24(32)33-13-14-37(23)25)20-11-12-21(19-10-5-4-9-18(19)20)35-26(38)34-17-8-6-7-16(15-17)28(29,30)31/h4-15H,1-3H3,(H2,32,33)(H2,34,35,38)
Clave InChI
NOHQEAFAESMMDX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Reversible: yes
- Cell permeable: yes
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable