5.30821
PTP1B Inhibitor II, JTT-551
Sinónimos:
PTP1B Inhibitor II, JTT-551, 2-(((5-tert-Butylthiazol-2-yl)methyl)((4-(4-((4-heptan-4-yl)phenoxy)methyl)phenyl)thiazol-2-yl)methyl)amino)acetic acid, 2HCl, Protein Tyrosine Phosphatase 1B Inhibitor II; PTP Inhibitor XVI, PTPN2/TCPTP Inhibitor IV, (((5-(1,1-Dimethylethyl)thiazol-2-yl)methyl)(((4-(4-(4-(1-propylbutyl)phenoxy)methyl)phenl)thiazol-2-yl)methyl)amino)acetic acid, 2HCl, JTT551
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC(CCC)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)CN(CC4=NC=C(S4)C(C)(C)C)CC(=O)O
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PTP1B
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable