Documentos clave
5.30748
Sigma-Aldrich
SRT1720 HCl
InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO
Sinónimos:
InSolution SRT1720, HCl, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, 4HCl;, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, SRT1720, HCl InSolution, HAT Inhibitor XI, SIRT3 Inhibitor II, Sirtuin-3 In
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23N7OS · xHCl
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[s]1c2[n](c(c1)CN6CCNCC6)cc(n2)c3c(cccc3)NC(=O)c4nc5c(nc4)cccc5.Cl
InChI
1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
Clave InChI
DTGRRMPPXCRRIM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
An enhanced aqueous soluble version of SRT1720 (Cat. No. 567860 ).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
SIRT3
Reversible: yes
Secondary Target
p300 HAT
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
A 25 mM (10 mg/650 µl) sterile-filtered solution of SRT1720, HCl (Cat. No. 567860 ) in DMSO.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Baur, J.A., et al. 2012. Nat. Rev. Drug Discov.11, 443.
Minor, R.K., et al. 2011. Sci. Rep.1, 70.
Huber, J.L., et al. 2010. Future Med. Chem.2, 1751.
Pacholec, M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 8340.
Jin, L., et al. 2009. Protein Sci.18, 514.
Feige, J.N., et al. 2008. Cell Metab.8, 347.
Milne, J.C., et al. 2007. Nature450, 712.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C