528121
PI 3-K/PDK-1 Inhibitor, NVP-BAG956
The PI 3-K/PDK-1 Inhibitor, NVP-BAG956, also referenced under CAS 853910-02-8, controls the biological activity of PI 3-K/PDK-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
PI 3-K/PDK-1 Inhibitor, NVP-BAG956, α,α,-Dimethyl-4-(2-methyl-8-(2-(3-pyridinyl)ethynyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-benzeneacetonitrile, BAG956, PI 3-K Inhibitor XVI, PDK1 Inhibitor IV
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C28H21N5/c1-19-32-26-17-31-25-13-8-20(6-7-21-5-4-14-30-16-21)15-24(25)27(26)33(19)23-11-9-22(10-12-23)28(2,3)18-29/h4-5,8-17H,1-3H3
Clave InChI
GVPAGJWVBUZHNQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Weisberg, E., et al. 2008. Blood111, 3723.
Stauffer, F., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem. Lett.18, 1027.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable