Documentos clave
52125BC
Millipore
FLASH® 28 Tube Rack for Digital Dry Bath Heater
BioControl, For use with FLASH® Digital Dry Bath Heater
About This Item
Código UNSPSC:
41104424
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems 52125
FLASH®
condiciones de almacenamiento
room temperature
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with FLASH (63003/63003BC)
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Holds 28 x 10 mm tubes
Componentes
One block
Compatibilidad
Compatible with Digital Dry Bath Heater, 73011BC, 73061BC
Método de análisis
PCR
Información legal
FLASH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany