520224
PPACK, Dihydrochloride, Biotinylated
Potent inhibitor of thrombin and tissue plasminogen activator (tPA). Useful for Western blot analyses of Factor VIIa, Factor XIa, thrombin, and tPA.
Sinónimos:
PPACK, Dihydrochloride, Biotinylated, Biotin-X-D-Phe-Pro-Arg-chloromethylketone, 2HCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥80% (HPLC and TLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Forma física
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable