513024-M
PD 151746
A cell-permeable, non-peptidic, and highly selective calpain inhibitor directed towards the calcium binding sites of calpain.
Sinónimos:
PD 151746, 3-(5-Fluoro-3-indolyl)-2-mercapto-(Z)-2-propenoic Acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C11H8FNO2S/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-13-9)3-10(16)11(14)15/h1-5,13,16H,(H,14,15)/b10-3-
Clave InChI
HWMQHECFXSVZGN-KMKOMSMNSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
calpain-1
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Wang, K.K., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 6687.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable