5.09665
Glucokinase Activator III, Ro-28-1675
Sinónimos:
Glucokinase Activator III, Ro-28-1675, GK Activator III, Hexokinase D Activator III, Hexokinase IV Activator III, Ro-28-0450 ( R)-enantiomer, RO0281675, GK Activator III, Hexokinase D Activator III, Hexokinase IV Activator III, Ro-28-0450 (R)-enantiomer, RO0281675
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)[C@@H](CC3CCCC3)C(=O)Nc2[s]ccn2
InChI
1S/C18H22N2O3S2/c1-25(22,23)15-8-6-14(7-9-15)16(12-13-4-2-3-5-13)17(21)20-18-19-10-11-24-18/h6-11,13,16H,2-5,12H2,1H3,(H,19,20,21)/t16-/m1/s1
Clave InChI
NEQSWPCDHDQINX-MRXNPFEDSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Glucokinase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Grimsby, J., et al. 2003. Science301, 370.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable