Documentos clave
5.00670
Sigma-Aldrich
FATP2 Inhibitor, CB-2
Sinónimos:
FATP2 Inhibitor, CB-2, (5E)-5-((3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)methylene)-3-(3-chlorophenyl)-2-thioxothiazolidin-4-one, CB2, Fatty Acid Transport Protein 2 Inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H11BrClNO3S2
Peso molecular:
456.76
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
8 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A cell permeable thioxothiazolindine compound that reversibly inhibits FATP2-mediated long chain fatty acid uptake in Caco-2 and HepG2, but not non-FATP2-expressing 3T3-L1 adipocytes, cultures (IC50 = 3.99, 7.55, and 231.1 µM, respectively), while exhibiting much reduced potency toward cellular Acsl (acyl-CoA synthetase) activity (IC50 = 50 µM). Shown not to affect Caco-2 viability, membrane permeability, or glucose transport.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Sandoval, A., et al. 2010. Biochem. Pharmacol.79, 99.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable