Documentos clave
5.00498
Sigma-Aldrich
HIF Inhibitor V
Sinónimos:
HIF Inhibitor V, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor V, ( E)-3-(3-(4-Adamantan-1-ylphenoxy)acrylamido)benzoic acid morpholinoethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H38N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
530.65
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Use only fresh DMSO for reconstitution.
Otras notas
Naik, R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 10564.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable