Documentos clave
4.91001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
high purity
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11F18N2P
Número de CAS:
Peso molecular:
556.17
Código UNSPSC:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
liquid
mp
-1 °C
densidad
1.71 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Identity (NMR): passes test
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable