480066
Necrostatin-1, Inactive Control
A cell-permeable N-demethylated thiohydantoin analog of Nec-1 that is devoid of anti-necroptotic properties and serves as a suitable inactive control.
Sinónimos:
Necrostatin-1, Inactive Control, 5-(Indol-3-ylmethyl)-2-thiohydantoin, Nec-1i
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C12H11N3OS/c16-11-10(14-12(17)15-11)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,13H,5H2,(H2,14,15,16,17)
Clave InChI
MPLRRPKKFHUEEL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Note: This inactive inhibitor of necrosis should not be used in high concentration.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inactive control for Nec-1 (Cat. No. 480065)
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable