Documentos clave
4750-OP
Millipore
Glicerol
Omnipur®
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
NACRES:
NA.28
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
viscous liquid
temp. de autoignición
698 °F
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
técnicas
electrophoresis: suitable
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL (lit.)
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Molecular Biology Grade.
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99%
Density at 25°C: 1.260-1.263 g/ml
DNAse: none detected
Identification: To pass test
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup