444244
MMP-2 Inhibitor I
The MMP-2 Inhibitor I, also referenced under CAS 10335-69-0, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
MMP-2 Inhibitor I, cis-9-Octadecenoyl-N-hydroxylamide, Oleoyl-N-hydroxylamide, OA-Hy
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
1.7 mM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(O)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(20)19-21/h9-10,21H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clave InChI
LTXHELLMCCEDJG-KTKRTIGZSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MMP-2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Emonard, H., et al. 1999. Ann. N.Y. Acad. Sci.878, 647.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.