Documentos clave
444212
Sigma-Aldrich
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 10⁵ M⁻¹s⁻¹).
Sinónimos:
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H68N14O15
Peso molecular:
1093.15
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
fluorescencia
λex ~325 nm
λem ~393 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 105 M-1s-1).
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 105 M-1s-1; excitation maximum: ~325 nm; emission maximum: ~393 nm).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
MCA-Pro-Leu-Ala-Nva-Dpa-Ala-Arg-NH₂[Dpa = 3-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl; Nva = L-norvaline]
Otras notas
Murphy, G., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 6632.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable