Documentos clave
437628
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide
from Salmonella minnesota, , lyophilized, TLR4 signaling stimulator, Calbiochem
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Lipopolysaccharide, Ultra Pure, Salmonella minnesota R595 (Re), Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - UX2990000
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
0.5% triethylamine: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins. LPS 595 (Re) has been shown to stimulate Toll-like receptor-4 (TLR4), but not TLR2, signaling in human cell lines.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Stimulate Toll-like receptor-4 (TLR4) signaling in human cell lines
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Nota de preparación
Warming to 37°C with intermittent vortexing or sonication may be required to achieve complete solubilization in H₂O.
Reconstitución
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months.
Otras notas
Hirschfeld, M., et al. 2000. J. Immunol.165, 618.
Tapping, R.I., et al. 2000. J. Immunol.165, 5780.
Galanos, C., et al. 1969. Eur. J. Biochem.9, 245.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable