422706
KN-62
A cell-permeable, reversible, and selective inhibitor of CaM kinase II (Ki = 900 nM for rat brain CaM kinase II) that binds directly to the calmodulin binding site of the enzyme.
Sinónimos:
KN-62, 1-[N,O- bis-(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-methyl-L-tyrosyl]-4-phenylpiperazine, P2X Antagonist II, Purinergic Receptor P2X Antagonist II, 1-[N,O-bis-(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-methyl-L-tyrosyl]-4-phenylpiperazine, P2X Antagonist II, Purinergic Receptor P2X Antagonist II
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
off-white
solubilidad
methanol: 5 mg/mL
DMSO: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C38H35N5O6S2/c1-41(50(45,46)36-11-5-7-29-26-39-19-17-33(29)36)35(38(44)43-23-21-42(22-24-43)31-9-3-2-4-10-31)25-28-13-15-32(16-14-28)49-51(47,48)37-12-6-8-30-27-40-20-18-34(30)37/h2-20,26-27,35H,21-25H2,1H3
Clave InChI
RJVLFQBBRSMWHX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
cam kinase 2
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Kato, M., et al. 1992. Neurosci. Lett.129, 47.
Ishii, A., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1051.
Ito, I., et al. 1991. Neurosci. Lett.121, 119.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable