420104
JAK3 Inhibitor II
The JAK3 Inhibitor II, also referenced under CAS 211555-04-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
JAK3 Inhibitor II, 4-[(3ʹ-Bromo-4ʹ-hydroxyphenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline, WHI-P154
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Brc1c(ccc(c1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC)O
InChI
1S/C16H14BrN3O3/c1-22-14-6-10-12(7-15(14)23-2)18-8-19-16(10)20-9-3-4-13(21)11(17)5-9/h3-8,21H,1-2H3,(H,18,19,20)
Clave InChI
CBIAKDAYHRWZCU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JAK-3
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res. 5, 1569.
Goodman, P.A., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 17742.
Narla, R.K., et al. 1998. Clin Cancer Res.4, 2463.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3