416154
Isoginkgetin
≥98% (HPLC), solid, pre-mRNA splicing inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, 8-(5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, The Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, also referenced under CAS 548-19-6, blocks the spliceosome-meidated splicing process.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)OC)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-6-3-15(4-7-18)26-14-24(38)31-22(36)12-21(35)29(32(31)42-26)19-9-16(5-8-25(19)40-2)27-13-23(37)30-20(34)10-17(33)11-28(30)41-27/h3-14,33-36H,1-2H3
Clave InChI
HUOOMAOYXQFIDQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
O′Brien, K., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 33147.
Yoon, S,O., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 2666.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable