407950
Ionomycin free acid
from Streptomyces conglobatus, ≥90% (HPLC), waxy solid, Ca2+ mobile ion carrier, Calbiochem®
Sinónimos:
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-81-0, is a highly specific for divalent cations and more effective than A23187 (Cat. No. 100105) as a mobile ion carrier for Ca2+.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - NO0600000
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
waxy solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
Clave InChI
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mobile ion carrier for Ca2+
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Takei, N., and Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M., and Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3