Documentos clave
407719
Sigma-Aldrich
Iodoacetic Acid, Sodium Salt
Inhibits cysteine proteases.
Sinónimos:
Iodoacetic Acid, Sodium Salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2IO2 · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
207.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white to pale yellow
solubilidad
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Inhibits cysteine proteases.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Toxic (F)
Reconstitución
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Otras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
406.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
208 °C