407707
PhosphoDetect Anti-Insulin Receptor (pTyr1162/1163) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1162/pTyr1163)
Información sobre el gen
human ... INSR(3643)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (see comments)
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Ottensmeyer, F.P., et al. 2000. Biochemistry39, 12103.
Virkamaki, A., et al. 1999. J. Clin. Invest.103, 931.
Schmid, E., at al. 1998. FASEB J.12, 863.
Hari, J. and Roth, R.A. 1987. J. Biol. Chem.262, 15341.
Morgan, D.O., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 328.
White, M.F. and Kahn, C.R. 1986. The Enzymes17, 247.
Ebina, Y., et al. 1985. Cell40, 747.
Ganguly, S., et al. 1985. Current Topics in Cellular Regulation27, 83.
Grunberger, G., et al. 1984. Science223, 932.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable