Documentos clave
390602
Sigma-Aldrich
Hydroxyfasudil
A cell-permeable, hydroxylated metabolite of HA 1077 that displays anti-anginal properties.
Sinónimos:
Hydroxyfasudil, ROCK Inhibitor XIV, 1-(1-Hydroxy-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, HCl, HA1100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17N3O3S · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
307.37 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c([c]([nH]cc2)=O)ccc1.Cl
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
Clave InChI
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable, hydroxylated metabolite of HA 1077 (Fasudil; Cat. No. 371970) that displays anti-anginal properties. Acts as an ATP-competitive and a reversible inhibitor of Rho-kinase (IC50 = 0.9 and 1.8 µM using a peptide and MLC as substrate, respectively) with ~100-fold greater selectivity over MLCK, MRCKβ, and PKC. Reported to inhibit the Rho kinase-mediated contraction both in vitro and in vivo.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Rho-kinase
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 0.9 and 1.8 µM against Rho-kinase using a peptide and MLC as substrate, respectively
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Forma física
A 10 mM (2 mg/582 µl) solution in H₂O.
Otras notas
Ito, K., et al. 2003. J. Physiol.546, 823.
Takemoto, M., et al. 2002. Circulation106, 57.
Shimokawa, H., et al. 1999. Cardiovasc. Res.43, 1029.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable