373210
BLT-1
≥95% (HPLC), solid, HDL receptor SR-BI inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, Block Lipid Transport-1, 2-Hexyl-1-cyclopentanone thiosemicarbazone, 33M20
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, The HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, also referenced under CAS 321673-30-7, controls the biological activity of HDL Receptor SR-B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
Clave InChI
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Raldua, D., and Babin, P.J. 2007. Toxicol. Lett.175, 1.
Nieland, T.J.F., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 15422.
Peterson, R.T., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 12965.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable