SML0059
BLT-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Hexyl-1-cyclopentanone thiosemicarbazone, 33M20, BLT1, Block lipid transport-1, MIT 9952-53
Seleccione un Tamaño
US$ 166,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 166,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥13 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCC1CCC\C1=N/NC(N)=S
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
Clave InChI
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)