345700
Ganciclovir
A nucleoside analog structurally related to Acyclovir.
Sinónimos:
Ganciclovir, 9-[(1,3-Dihydroxy-2-propoxy)methyl]guanine
descripción
Merck USA index - 14, 4363
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
0.1 M HCl: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(CO)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Clave InChI
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Acts as a prodrug that is activated by phosphorylation
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Qiao, J., et al. 2000. Hum. Gene Ther.11, 1569.
Cannon, J.S., et al. 1999. J. Virol.73, 4786.
Rubsam, L.Z., et al. 1999. Cancer Res.59, 669.
Sprung, C.N., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 6781.
Yamasaki, H., et al. 1999. C.R. Acad. Sci. III322, 151.
Halloran, P.J., and Fenton, R.G. 1998. Cancer Res.58, 3855.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable