SML2346
Ganciclovir
≥99% (HPLC), DMSO solution, viral DNA elongation inhibitor
Sinónimos:
Ganciclovir ready made solution, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
Productos recomendados
Nombre del producto
Ganciclovir ready made solution, ≥99% (HPLC), 10 mM in DMSO
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
DMSO solution
concentración
10 mM in DMSO
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(CO)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Clave InChI
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)