Documentos clave
324374
Millipore
n-Dodecanoylsucrose
Non-ionic detergent useful for solubilization of membrane-bound proteins in their native state. Absorbance (10%, H2O, 260 nm):0.5.
Sinónimos:
n-Dodecanoylsucrose, n-Monododecanoate-α-D-glucopyranoside, β-D-Fructofuranosylsucrose Monolaurate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H44O12
Número de CAS:
Peso molecular:
524.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
CMC
300 μM
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO.OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O11.C12H24O2/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h4-11,13-20H,1-3H2;2-11H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
Clave InChI
PVVVEHXCVQRLOC-AKSHDPDZSA-N
Descripción general
Absorbance (10%, H2O, 260 nm): <0.5.
Non-ionic detergent useful for solubilization of membrane-bound proteins in their native state (absorbance: <0.5 at 260 nm, 10%, H2O; CMC: 300 µM).
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Makino, H., et al. 1983. Agric. Biol. Chem.47, 319.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable