322338
Dvl-PDZ Domain Inhibitor II
The Dvl-PDZ Domain Inhibitor II, also referenced under CAS 294891-81-9, controls the biological activity of Dvl-PDZ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
Dvl-PDZ Domain Inhibitor II, Wnt Pathway Inhibitor IV, 2-((3-(2-Phenylacetyl)amino)benzoyl)amino)benzoic acid, 3289-8625
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c2cc(ccc2)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C22H18N2O4/c25-20(13-15-7-2-1-3-8-15)23-17-10-6-9-16(14-17)21(26)24-19-12-5-4-11-18(19)22(27)28/h1-12,14H,13H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)
Clave InChI
OBGIRQUECFHUEY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable