Documentos clave
2EC
Sigma-Aldrich
Enzyme Conjugate (100X)
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.84
Nivel de calidad
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable