230914
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity.
Sinónimos:
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic, Suc-AAPF-AMC
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: soluble
acetonitrile: water (1:1): soluble
fluorescencia
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc3cc4c(cc3)C(=CC(=O)O4)C)Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C34H39N5O9/c1-19-16-30(43)48-27-18-23(11-12-24(19)27)37-25(17-22-8-5-4-6-9-22)32(45)38-33(46)26-10-7-15-39(26)34(47)21(3)36-31(44)20(2)35-28(40)13-14-29(41)42/h4-6,8-9,11-12,16,18,20-21,25-26,37H,7,10,13-15,17H2,1-3H3,(H,35,40)(H,36,44)(H,41,42)(H,38,45,46)/t20-,21-,25-,26-/m0/s1
Clave InChI
IGKPQFYMWKQDQS-KCXKOMAXSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Chymotrypsin
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Otras notas
Graf, L., et al. 1987. Biochemistry26, 2616.
Oshima, G. 1984. J. Biochem.95, 1131.
Oshima, G. 1983. J. Biochem.94, 1615.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable