219556
Ceranib-2
A cell-permeable, potent inhibitor of ceramidase (IC₅₀ = 28 mM) with anti-proliferative and proapoptotic properties.
Sinónimos:
Ceranib-2, Ceranib 2, Ceranib2, 3-(3-(4-methoxyphenyl)acryloyl)-4-phenylquinolin-2(1H)-one, AC Inhibitor III, Acid Ceramidase Inhibitor III
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL, clear, pale yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N1)C(C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)=O)=C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3