215921
Chlorpromazine, Hydrochloride
Inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase (IC₅₀ = 17 µM).
Sinónimos:
Chlorpromazine, Hydrochloride
descripción
Merck USA index - 14, 2185
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubilidad
methanol: 10 mg/mL
water: 50 mg/mL
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCC[N+H](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Maor, I., et al. 1995. Arteriosclero. Thromb. Vasc. Biol. 15, 1378.
Netea, M.G., et al. 1995. J. Infect. Dis. 171, 393.
Lindahl, M., and Tagesson, C. 1993. Inflammation17, 573.
Palacios, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 196, 280.
Yamamoto, H. 1993. Toxicol. Lett. 66, 73.
Vadas, P., et al. 1986. Agents Actions19, 194.
Marshak, P.R., et al. 1985. Biochemistry24, 144.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable