Documentos clave
210150
Sigma-Aldrich
Cantharidic Acid
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC₅₀ = 50 nM).
Sinónimos:
Cantharidic Acid, 5ʹ-3ʹ2,3-Dicarboxy-2,3-dimethyl-1,4-epoxycyclohexane, exo-1,6-Dicarboxy- endo-1,6-dimethyl-7-oxabicylco[2,2,1]heptane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
>95% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
warm ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O1[C@@H]2[C@@]([C@@]([C@H]1CC2)(C)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/C10H14O5/c1-9(7(11)12)5-3-4-6(15-5)10(9,2)8(13)14/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+,9-,10+
Clave InChI
NMTNUQBORQILRK-YUMGAWCOSA-N
Descripción general
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM).
Inhibits protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
PP2A
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 50 nM against protein phosphatase 2A
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliqot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Zhang, Z., et al. 1996. Biochemistry35, 1606.
Li, Y.-M., and Casida, J.E. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11867.
Graziano, M.J., et al. 1988. Mol. Pharmacol.33, 706.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3