207008
Calcineurin Substrate
An excellent peptide substrate for calcineurin.
Sinónimos:
Calcineurin Substrate, PP2B Substrate, RII Phosphopeptide, DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
water: 2 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calcineurin (Protein Phosphatase 2B, PP2B)
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Enz, A., et al. 1994. Anal. Biochem. 216, 147.
Harder, K.W., et al. 1994. Biochem. J. 298, 395.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 3686.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable