Saltar a
C8081
Coenzyme Q2
≥90% (HPLC), liquid, electron carrier
Sinónimos:
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-geranyl-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-10
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
2 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 102,00
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 355,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26O4
Número CAS:
Peso molecular:
318.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
liquid
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Coenzyme Q2, ≥90%
assay
≥90%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C(C(OC)=C1OC)=O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C1=O
InChI
1S/C19H26O4/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-15-14(4)16(20)18(22-5)19(23-6)17(15)21/h8,10H,7,9,11H2,1-6H3/b13-10+
InChI key
SQQWBSBBCSFQGC-JLHYYAGUSA-N
Biochem/physiol Actions
Acts as an electron carrier and antioxidant in humans
Other Notes
Non-naturally occurring analog of coenzyme Q10.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C9538C7956D7911
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
assay
≥90%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)